6-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR471472-1G
OR471472-250MG
OR471472-5G
APOSOR471472-1GEA
20300
CZK
APOSOR471472-1G
APOSOR471472-250MG
APOSOR471472-5G
6-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-9-methyl-7H-purin-8(9H)-one
Vzorec:
C₆H₅ClN₄O MW: 184,583 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22207346 CAS číslo: 84602-79-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |