Tisk…
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471470-1G OR471470-250MG
APOSOR471470-1GEA 26090 CZK
APOSOR471470-1G APOSOR471470-250MG
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
6-Chloro-7-isopropyl-7H-purin-8(9H)-one
Vzorec: C₈H₉ClN₄O
MW: 212,636 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24615681
CAS číslo: 1226804-22-3