Tisk…
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471469-1G OR471469-250MG
APOSOR471469-1GEA 20300 CZK
APOSOR471469-1G APOSOR471469-250MG
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18643364
CAS číslo: 220001-93-4