Tisk…
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471467-1G OR471467-250MG
APOSOR471467-1GEA 22920 CZK
APOSOR471467-1G APOSOR471467-250MG
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
4-Bromo-2-(1-hydroxyethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202,049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28131961
CAS číslo: 1471260-48-6