Tisk…
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471466-1G OR471466-5G
APOSOR471466-1GEA 8500 CZK
APOSOR471466-1G APOSOR471466-5G
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
4-(Allyloxy)-2-chloro-6-methylpyrimidine
Vzorec: C₈H₉ClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16767225
CAS číslo: 1250367-45-3