Tisk…
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR471465-1G OR471465-250MG OR471465-5G
APOSOR471465-1GEA 15640 CZK
APOSOR471465-1G APOSOR471465-250MG APOSOR471465-5G
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-chloro-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24108598
CAS číslo: 1403597-45-4