Tisk…
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471464-250MG OR471464-100MG
APOSOR471464-250MGEA 25000 CZK
APOSOR471464-250MG APOSOR471464-100MG
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
4-Chloro-7-hydroxyquinazoline
Vzorec: C₈H₅ClN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08276177
CAS číslo: 849345-42-2