4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471461-1G
OR471461-250MG
APOSOR471461-1GEA
31910
CZK
APOSOR471461-1G
APOSOR471461-250MG
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
4-Chloro-5-methyl-5,6-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Vzorec:
C₈H₈ClN₃O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23098931 CAS číslo: 1177447-31-2 |