Tisk…
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471458-1G OR471458-250MG OR471458-5G
APOSOR471458-1GEA 11280 CZK
APOSOR471458-1G APOSOR471458-250MG APOSOR471458-5G
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Methyl 3-(4,6-Dichloro-5-pyrimidyl)butyrate
Vzorec: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27943097
CAS číslo: 1295516-49-2