Tisk…
4,7-Dihydroxyquinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471457-1G OR471457-5G
APOSOR471457-1GEA 8700 CZK
APOSOR471457-1G APOSOR471457-5G
4,7-Dihydroxyquinazoline
4,7-Dihydroxyquinazoline
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01823180
CAS číslo: 16064-25-8