2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471456-250MG
OR471456-1G
OR471456-5G
APOSOR471456-250MGEA
5820
CZK
APOSOR471456-250MG
APOSOR471456-1G
APOSOR471456-5G
2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₆N₂O₄S MW: 214.199 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13195439 CAS číslo: 149771-16-4 |