Tisk…
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471452-1G OR471452-250MG
APOSOR471452-1GEA 2610 CZK
APOSOR471452-1G APOSOR471452-250MG
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO₂·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27922569
CAS číslo: 222530-29-2