Tisk…
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471451-1G OR471451-250MG OR471451-500MG
APOSOR471451-1GEA 27250 CZK
APOSOR471451-1G APOSOR471451-250MG APOSOR471451-500MG
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
2-Amino-4'-methoxybenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00034063
CAS číslo: 36192-61-7