3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR471447-5G
OR471447-1G
APOSOR471447-5GEA
34390
CZK
APOSOR471447-5G
APOSOR471447-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
3-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Vzorec:
C₉H₉ClO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11935789 CAS číslo: 23434-95-9 |