Tisk…
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471446-5G OR471446-1G
APOSOR471446-5GEA 28700 CZK
APOSOR471446-5G APOSOR471446-1G
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(R)-3-(4-Bromophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977374
CAS číslo: 1141478-88-7