2-Methylbutyl Chloroformate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471440-1G
OR471440-25G
OR471440-5G
APOSOR471440-1GEA
5820
CZK
APOSOR471440-1G
APOSOR471440-25G
APOSOR471440-5G
2-Methylbutyl Chloroformate
2-Methylbutyl Chloroformate
Vzorec:
C₆H₁₁ClO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28127255 CAS číslo: 20412-39-9 |