Tisk…
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471439-1G OR471439-5G
APOSOR471439-1GEA 17130 CZK
APOSOR471439-1G APOSOR471439-5G
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
1-[2-(1-Piperidyl)phenyl]ethanol
Vzorec: C₁₃H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12187296
CAS číslo: 78648-37-0