Tisk…
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471436-1G OR471436-250MG
APOSOR471436-1GEA 55220 CZK
APOSOR471436-1G APOSOR471436-250MG
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
1-Acetyl-3-(cyclopropylamino)piperidine
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21098078
CAS číslo: 1353986-88-5