Tisk…
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471435-1G OR471435-250MG
APOSOR471435-1GEA 28700 CZK
APOSOR471435-1G APOSOR471435-250MG
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
3-Hydroxy-3-methyl-2-(methylamino)butyric acid
Vzorec: C₆H₁₃NO₃
MW: 147.172 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18431958
CAS číslo: 108677-84-5