Tisk…
2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471417-1G OR471417-5G OR471417-250MG
APOSOR471417-1GEA 11310 CZK
APOSOR471417-1G APOSOR471417-5G APOSOR471417-250MG
2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
2-(8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-yl)ethanol
Vzorec: C₁₃H₁₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977371
CAS číslo: 2006277-69-4