Tisk…
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471412-1G OR471412-100MG OR471412-250MG
APOSOR471412-1GEA 61830 CZK
APOSOR471412-1G APOSOR471412-100MG APOSOR471412-250MG
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Phenyl[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₇NO₅
MW: 303.31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977378
CAS číslo: 2006278-04-0