Tisk…
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471394-1G OR471394-100MG OR471394-250MG
APOSOR471394-1GEA 61830 CZK
APOSOR471394-1G APOSOR471394-100MG APOSOR471394-250MG
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[Hydroxy(3-pyridyl)methyl]isoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₄
MW: 248.235 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977404
CAS číslo: 2006277-89-8