Tisk…
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471393-1G OR471393-250MG
APOSOR471393-1GEA 31910 CZK
APOSOR471393-1G APOSOR471393-250MG
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
2-Amino-6-bromo-3,5-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.085 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977407
CAS číslo: 1603580-85-3