8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471390-1G
OR471390-5G
OR471390-250MG
APOSOR471390-1GEA
12200
CZK
APOSOR471390-1G
APOSOR471390-5G
APOSOR471390-250MG
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
8-Bromo-2-chloro-5-methoxyquinoline-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₇BrClNO₂ MW: 300,536 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18251403 CAS číslo: 1259319-35-1 |