Tisk…
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471380-1G OR471380-250MG OR471380-5G
APOSOR471380-1GEA 17130 CZK
APOSOR471380-1G APOSOR471380-250MG APOSOR471380-5G
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
6-Chloro-2-(chloromethyl)quinazoline
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂
MW: 213,063 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28977344
CAS číslo: 1935563-21-5