Tisk…
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471363-1G OR471363-250MG OR471363-5G
APOSOR471363-1GEA 20300 CZK
APOSOR471363-1G APOSOR471363-250MG APOSOR471363-5G
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18807836
CAS číslo: 116345-47-2