Tisk…
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (2-phenylcyclopropyl)carbamate
OR471350-1G OR471350-250MG
APOSOR471350-1GEA 11640 CZK
APOSOR471350-1G APOSOR471350-250MG
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
N-Boc-2-phenylcyclopropylamine
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21106315
CAS číslo: 92644-77-4