Tisk…
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471347-1G OR471347-250MG OR471347-5G
APOSOR471347-1GEA 17130 CZK
APOSOR471347-1G APOSOR471347-250MG APOSOR471347-5G
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Vzorec: C₁₅H₂₅NO₃
MW: 267,364 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09283648
CAS číslo: 778647-35-1