Tisk…
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471344-1G OR471344-250MG
APOSOR471344-1GEA 1210 CZK
APOSOR471344-1G APOSOR471344-250MG
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
N-Boc-3-chloro-2-nitroaniline
Vzorec: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
MW: 272.685 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19689610
CAS číslo: 1283176-45-3