2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471343-1G
OR471343-5G
APOSOR471343-1GEA
11310
CZK
APOSOR471343-1G
APOSOR471343-5G
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Vzorec:
C₆H₆ClN₃O₂ MW: 187,584 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08460155 CAS číslo: 261764-92-5 |