Tisk…
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471342-1G OR471342-250MG
APOSOR471342-1GEA 26090 CZK
APOSOR471342-1G APOSOR471342-250MG
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Vzorec: C₁₁H₆OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28968736
CAS číslo: 23062-43-3