Tisk…
4,5-Dimethylimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471341-1G OR471341-250MG OR471341-5G
APOSOR471341-1GEA 8870 CZK
APOSOR471341-1G APOSOR471341-250MG APOSOR471341-5G
4,5-Dimethylimidazole
4,5-Dimethylimidazole
Vzorec: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646351
CAS číslo: 2302-39-8