Tisk…
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471339-1G OR471339-5G
APOSOR471339-1GEA 6980 CZK
APOSOR471339-1G APOSOR471339-5G
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Vzorec: C₈H₉ClN₂O
MW: 184.623 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21244018
CAS číslo: 76006-00-3