Tisk…
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471338-1G OR471338-250MG
APOSOR471338-1GEA 26090 CZK
APOSOR471338-1G APOSOR471338-250MG
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
4-(2-Bromophenyl)-N,N-dimethylimidazole-1-sulphonamide
Vzorec: C₁₁H₁₂BrN₃O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28968739
CAS číslo: 2006277-15-0