2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471331-1G
OR471331-250MG
APOSOR471331-1GEA
10580
CZK
APOSOR471331-1G
APOSOR471331-250MG
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
2-(3-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₉ClO₂ MW: 196,63 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11935567 CAS číslo: 91552-11-3 |