4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471329-1G
OR471329-250MG
OR471329-5G
APOSOR471329-1GEA
20300
CZK
APOSOR471329-1G
APOSOR471329-250MG
APOSOR471329-5G
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Vzorec:
C₈H₇ClN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22558062 CAS číslo: 1360953-02-1 |