Tisk…
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471327-1G OR471327-5G
APOSOR471327-1GEA 17390 CZK
APOSOR471327-1G APOSOR471327-5G
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Vzorec: C₈H₈N₂O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28895151
CAS číslo: 2006277-35-4