Tisk…
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471326-1G OR471326-250MG
APOSOR471326-1GEA 26090 CZK
APOSOR471326-1G APOSOR471326-250MG
1-Benzofuran-3-carbonitrile
1-Benzofuran-3-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00810098
CAS číslo: 55877-31-1