2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471325-1G
OR471325-5G
APOSOR471325-1GEA
9160
CZK
APOSOR471325-1G
APOSOR471325-5G
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
2-Chloro-3,6-dimethylpyridine
Vzorec:
C₇H₈ClN MW: 141,598 g/mol Bod varu: 45 °C (80 mm Hg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12400985 CAS číslo: 72093-14-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)