Tisk…
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471321-1G OR471321-250MG
APOSOR471321-1GEA 40670 CZK
APOSOR471321-1G APOSOR471321-250MG
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Vzorec: C₈H₈N₂O·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28954615
CAS číslo: 2006276-90-8