Tisk…
(R)-2-Phenylpropanal
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471318-1G OR471318-250MG
APOSOR471318-1GEA 17690 CZK
APOSOR471318-1G APOSOR471318-250MG
(R)-2-Phenylpropanal
(R)-2-Phenylpropanal
Vzorec: C₉H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24673693
CAS číslo: 38235-74-4