Tisk…
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471317-1G OR471317-250MG
APOSOR471317-1GEA 40340 CZK
APOSOR471317-1G APOSOR471317-250MG
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
4-Methyl-5-nitrobenzimidazole
Vzorec: C₈H₇N₃O₂
Bod tání: 259…261 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18807642
CAS číslo: 170918-28-2