Tisk…
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471316-1G OR471316-5G
APOSOR471316-1GEA 8700 CZK
APOSOR471316-1G APOSOR471316-5G
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
(R)-2-(1-Pyrrolidinyl)propionic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28716068
CAS číslo: 1234836-32-8