Tisk…
7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471315-1G OR471315-250MG
APOSOR471315-1GEA 31910 CZK
APOSOR471315-1G APOSOR471315-250MG
7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,618 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28501517
CAS číslo: 69099-05-4