Tisk…
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471314-1G OR471314-250MG
APOSOR471314-1GEA 17130 CZK
APOSOR471314-1G APOSOR471314-250MG
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
4-Hydroxyquinazoline-8-carbonitrile
Vzorec: C₉H₅N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01646233
CAS číslo: 663194-04-5