Tisk…
(S)-2-Phenylpropanal
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471313-1G OR471313-250MG
APOSOR471313-1GEA 24370 CZK
APOSOR471313-1G APOSOR471313-250MG
(S)-2-Phenylpropanal
(S)-2-Phenylpropanal
Vzorec: C₉H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24673692
CAS číslo: 33530-47-1