Tisk…
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471312-1G OR471312-250MG
APOSOR471312-1GEA 3970 CZK
APOSOR471312-1G APOSOR471312-250MG
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate
Vzorec: C₁₀H₁₁ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14538826
CAS číslo: 18841-64-0