Tisk…
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471310-1G OR471310-250MG
APOSOR471310-1GEA 28700 CZK
APOSOR471310-1G APOSOR471310-250MG
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
Vzorec: C₁₆H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11877825
CAS číslo: 1194375-23-9