Tisk…
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR471309-250MG OR471309-1G
APOSOR471309-250MGEA 11310 CZK
APOSOR471309-250MG APOSOR471309-1G
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Vzorec: C₈H₈N₂O·ClH
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD23703073
CAS číslo: 1956341-07-3