Tisk…
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
OR471308-1G OR471308-250MG OR471308-5G
APOSOR471308-1GEA 8300 CZK
APOSOR471308-1G APOSOR471308-250MG APOSOR471308-5G
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
3-[N-(tert-Butyl)sulphamoyl]phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₆H₂₆BNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384175
CAS číslo: 706820-95-3